Merck
QBD10773
Sigma-Aldrich
dPEG®24-biotin acid
>95% (HPLC)
Synonim(y):
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG24-COOH, PEG1000 biotin acid, PEG24-biotin acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C61H117N3O28S
Masa cząsteczkowa:
1372.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
S1C(C2NC(=O)NC2C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O
InChI
1S/C61H117N3O28S/c65-58(4-2-1-3-57-60-56(55-93-57)63-61(68)64-60)62-6-8-70-10-12-72-14-16-74-18-20-76-22-24-78-26-28-80-30-32-82-34-36-84-38-40-86-42-44-88-46-48-90-50-52-92-54-53-91-51-49-89-47-45-87-43-41-85-39-37-83-35-33-81-31-29-79-27-25-77-23-21-75-
Klucz InChI
ZDKCSORFFNBMQV-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Kwas biotyny dPEG24 składa się z cząsteczki biotyny sprzężonej z łańcuchem glikolu polietylenowego o pojedynczej masie cząsteczkowej i dyskretnej długości (dPEG). Łańcuch dPEG ma długość 76 atomów (90,1 Å). Dystalny koniec łańcucha dPEG zakończony jest grupą kwasu propionowego. Kwas końcowy jest dostępny do bezpośredniego sprzęgania z wolnymi aminami lub funkcjonalizacji jako aktywny ester. Amfifilowy kwas biotyny dPEG24 można rozpuszczać zarówno w wodzie lub buforze wodnym, jak i w rozpuszczalniku organicznym. Nie powoduje agregacji ani wytrącania biomolekuł. Stosując chemię 1-etylo-3-(3-dimetyloaminopropylo)karbodiimidu (EDC), kwas biotyny dPEG24 może być bezpośrednio sprzężony z wolnymi aminami pierwszorzędowymi w środowisku wodnym. Te wolne aminy mogą znajdować się na białku, peptydzie lub na powierzchni nanocząstki. Co więcej, cząsteczka kwasu może być sfunkcjonalizowana innymi grupami reaktywnymi w celu bezpośredniego sprzężenia z powierzchniami takimi jak szkło, złoto lub nanocząstki magnetyczne. Długość łącznika kwasu biotynowego dPEG24 jest znacznie większa niż długość łącznika biotyny LC i biotyny LC-LC i jest monodyspersyjnym odpowiednikiem PEG1000. Charakterystyka działania kwasu biotynowego dPEG24 jest znacznie lepsza zarówno od biotyny LC, jak i biotyny LC-LC.
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie automatycznej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
Produkty chronione patentem amerykańskim nr 7,888,536 i 8,637,711 oraz patentem europejskim nr 1,594,440 i 2,750,681.
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thurid Boetel et al.
Biochemical and biophysical research communications, 349(1), 296-302 (2006-08-29)
The biological function of prion protein (PrP) and the physiological relevance of its truncated subtypes and glycoforms is still enigmatic. In this paper, we adduce evidence that recombinant murine PrP fragment 90-231 (mPrP90-231) contains a biotin-mimicking sequence motif that causes
Alexander Kuzmin et al.
Bioconjugate chemistry, 21(11), 2076-2085 (2010-10-23)
The utility of catalyst-free azide-alkyne [3 + 2] cycloaddition for the immobilization of a variety of molecules onto a solid surface and microbeads was demonstrated. In this process, the surfaces are derivatized with aza-dibenzocyclooctyne (ADIBO) for the immobilization of azide-tagged