Merck
QBD10203
Sigma-Aldrich
TFP-dPEG®4-biotinidase resistant biotin
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H44F4N4O9S
Masa cząsteczkowa:
724.76
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
reagent type: linker
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1NC(C2N1)CSC2CCCCC(NC(C(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC3=C(C(F)=CC(F)=C3F)F)=O)=O)CC)=O
InChI
1S/C31H44F4N4O9S/c1-2-21(37-24(40)6-4-3-5-23-28-22(18-49-23)38-31(43)39-28)30(42)36-8-10-45-12-14-47-16-15-46-13-11-44-9-7-25(41)48-29-26(34)19(32)17-20(33)27(29)35/h17,21-23,28H,2-16,18H2,1H3,(H,36,42)(H,37,40)(H2,38,39,43)
Klucz InChI
IOOKENPHEAMTTM-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Biotyna odporna na biotynidazę TFP-98694 zawiera reaktywny aminowo ester TFP i chemicznie zmodyfikowaną biotynę, która jest stabilna w obecności biotynidazy. Odporność na rozszczepienie biotyny przez biotynidazę jest niezbędna w niektórych zastosowaniach biotechnologicznych. Chemiczna modyfikacja biotyny nadaje odporność na rozszczepienie biotynidazy bez zmniejszania siły wiązania biotyna-awidyna. Pojedyncza masa cząsteczkowa 9869 nadaje rozpuszczalność w wodzie, zapobiega agregacji i wytrącaniu znakowanych peptydów i białek oraz zmniejsza niespecyficzne wiązanie. Dostępne są dwa różne odstępniki 9869 o pojedynczej masie cząsteczkowej, zapewniające precyzyjną kontrolę przestrzenną między zmodyfikowaną biotyną a powierzchnią cząsteczki, z którą jest sprzężona.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)