Kluczowe dokumenty
QBD10093
t-Boc-N-amido-dPEG®23-amine
>95% (HPLC)
Synonim(y):
t-Boc-N-amido-PEG23-amine, t-Boc-NH-PEG1000-amine, t-Boc-NH-PEG23-amine, t-Boc-PEG-amine, Boc-NH-PEG23-amine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>95% (HPLC)
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: Pegylations
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: homobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)