Merck
PEM3A1022
Sigma-Aldrich
Xion PEM-Aquivion®-720
thickness 10 μm, L × W 5 cm × 5 cm
About This Item
Kod UNSPSC:
12352600
dł. × szerokość
5 cm × 5 cm
grubość
10 μm
ciąg SMILES
FC(CC)(OC(F)(C(F)(S(O)(O)=O)F)F)CC
Zastosowanie
The XION Composite Aquivion Membrane is a composite PEM. Its high selectivity, high chemical resistance, and high mechanical strength make it ideal for fuel cell applications. It is stable under neutral and acidic conditions.
Informacje prawne
Product of Xergy
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3