Kluczowe dokumenty
P63395
2,4-Pyridinedicarboxylic acid monohydrate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.13
Beilstein:
131631
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
246-248 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC(=O)c1ccnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO4.H2O/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12;/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12);1H2
Klucz InChI
PLNFTNOXJDBMSM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Adeline Sham et al.
Tissue engineering. Part A, 21(5-6), 1106-1115 (2014-11-06)
Clinical applications of tissue engineering are constrained by the ability of the implanted construct to invoke vascularization in adequate extent and velocity. To overcome the current limitations presented by local delivery of single angiogenic factors, we explored the incorporation of