P0600002
Pethidine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Methyl-4-phenylpiperidine, MPP
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
pethidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
N1(CCC(CC1)c2ccccc2)C
InChI
1S/C12H17N/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
Klucz InChI
ZETXHVRPKUXQIT-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)