Kluczowe dokumenty
P51451
Propionaldehyde
97%
Synonim(y):
Propanal
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2 (vs air)
ciśnienie pary
18.77 psi ( 55 °C)
4.89 psi ( 20 °C)
Próba
97%
temp. samozapłonu
404 °F
granice wybuchowości
17 %, 26 °F
2.6 %, 31 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362 (lit.)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
−81 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)CC
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?