Kluczowe dokumenty
P46105
Piperidine hydrochloride
99%
Synonim(y):
Piperidinium chloride
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.94 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
63.6 mmHg ( 37.8 °C)
Próba
99%
Formularz
powder
mp
245-248 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N.ClH/c1-2-4-6-5-3-1;/h6H,1-5H2;1H
Klucz InChI
VEIWYFRREFUNRC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Quinoline selenium compounds
- Peripheral seratonin 5-HT3 receptor ligands
Reactant for synthesis of phthalazinone derivatives as topically active phosphodiesterase 4 inhibitors
Reactant for:
- Mannich reactions
- Asymmetric hydrogenation of quinolines
- Chemoselective reductive amination of carbonyl compounds
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?