743925
Dimethyl ether
≥99.9%
Synonim(y):
Methyl ether
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.62 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
>760 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.9%
Postać
gas
temp. samozapłonu
662 °F
granice wybuchowości
27 %
tw
−24.8 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC
InChI
1S/C2H6O/c1-3-2/h1-2H3
Klucz InChI
LCGLNKUTAGEVQW-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Inne uwagi
Polecane produkty
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-41.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-41 °C - closed cup