Merck
P18004
Sigma-Aldrich
9-Phenylanthracene
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.33
Beilstein:
1910570
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
tw
417 °C (lit.)
mp
153-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3cc4ccccc24
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-15(9-3-1)20-18-12-6-4-10-16(18)14-17-11-5-7-13-19(17)20/h1-14H
Klucz InChI
LUBXLGUQZVKOFP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John Prakash et al.
Scientific reports, 10(1), 8921-8921 (2020-06-04)
Qualitative and quantitative display of multiple fluorescent analytes is made simple and reliable in this micelle assisted methodology. The adopted method involves micelle assisted evincing of ppb level of PAHs in water; measurement of total fluorescence (white light excitation fluorescence