MT51344621
Mettler Toledo InLab® OptiOx dissolved oxygen sensor
cable size 1.8 m
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
opis
mini LTW connector
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344621
zakres pomiaru
0-50 mg/L (0 - 500%)
rozmiar kabla
1.8 m
Opis ogólny
Optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego 1388 OptiOx-5m jest oparty na niezawodnej technologii RDO. Dzięki RDO (Rugged Dissolved Oxygen) pomiar tlenu rozpuszczonego jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej:
W połączeniu z czujnikiem 8152 (inteligentne zarządzanie czujnikiem) zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność, której można zaufać dzięki produktom METTLER TOLEDO.
Czujniki 1388 OptiOx mogą być używane w połączeniu z miernikiem laboratoryjnym SevenExcellence lub przenośnymi miernikami SevenGo 9 lub SevenGo Duo 98.
Cechy i zalety
Czujnik 1388 OptiOx-5m do pomiaru tlenu rozpuszczonego jest oparty na niezawodnej technologii optycznej RDO (Rugged Dissolved Oxygen).
RDO jest szybki, precyzyjny i daje niezwykle powtarzalne wyniki.
Dzięki solidnej konstrukcji i dostosowanym akcesoriom, 1388 OptiOx-5 m jest prawdziwie wszechstronnym urządzeniem. W rezultacie jest idealnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych (gdy jest wyposażony w osłonę ochronną OptiOx), a także w laboratorium.
- Stabilne wyniki i szybki czas reakcji
- Natychmiastowa gotowość do użycia
- Niezwykle łatwa obsługa, zero konserwacji: oszczędność czasu!
- Odpowiedni do bardzo szerokiego zakresu zastosowań
W połączeniu z czujnikiem 8152 (inteligentne zarządzanie czujnikiem) zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność, której można zaufać dzięki produktom METTLER TOLEDO.
Czujniki 1388 OptiOx mogą być używane w połączeniu z miernikiem laboratoryjnym SevenExcellence lub przenośnymi miernikami SevenGo 9 lub SevenGo Duo 98.
Cechy i zalety
Czujnik 1388 OptiOx-5m do pomiaru tlenu rozpuszczonego jest oparty na niezawodnej technologii optycznej RDO (Rugged Dissolved Oxygen).
RDO jest szybki, precyzyjny i daje niezwykle powtarzalne wyniki.
Dzięki solidnej konstrukcji i dostosowanym akcesoriom, 1388 OptiOx-5 m jest prawdziwie wszechstronnym urządzeniem. W rezultacie jest idealnie przystosowany do pracy w trudnych warunkach terenowych (gdy jest wyposażony w osłonę ochronną OptiOx), a także w laboratorium.
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)