Kluczowe dokumenty
MT51343070
Mettler-Toledo InLab® Science & Science Pro pH electrode
S7 connector, L × diam. 120 mm × 12 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
glass membrane (A41)
glass shaft
opis
Reference electrolyte 3 mol/L KCl
Reference system ARGENTHAL with Ag+ -trap
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343161
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
zakres pH
0-12
Opis ogólny
1388 Sience i Sience Pro to kombinowane elektrody pH w szklanym korpusie z głowicą śrubową S7 i szlifowaną szklaną tuleją, idealne do zawiesin i emulsji.
Złącze tulei zwiększa szybkość przepływu i poprawia kontakt z próbką oraz może być łatwo czyszczone.
System referencyjny 1161 poprawia żywotność i dokładność pomiaru w różnych temperaturach próbki.
  • Referencja ARGENTHAL
  • Złącze tulejowe
  • odłączany kabel
Nauka
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)