Key Documents
TAN025
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (2.48 mg KOH/g), pkg of 1 × 50 g
Synonim(y):
TAN-Standard
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
according to ISO 17025
according to ISO 17034
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
opakowanie
pkg of 1 × 50 g
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Opis ogólny
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)