Kluczowe dokumenty
MT51340008
Mettler Toledo DX series ISE half-cell membrane kit
For Fluoride ISE
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340008
Opis ogólny
Zestaw membran jonowych serii DX. Zamontuj nową membranę na trzonie półogniwa ISE i masz nowy ISE!
Zestaw zawiera jedną membranę oraz elektrolit
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)