Kluczowe dokumenty
MT51302069
Mettler-Toledo technical buffer
pH 4.01, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonim(y):
płynny bufor pH 4,01
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NA.25
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302069
pojemność
30 x 20 mL , sachets
pH
4.01
Opis ogólny
Certyfikowane roztwory buforowe pH METTLER TOLEDO są identyfikowalne zgodnie z podstawowymi standardami NIST i są dostarczane z certyfikatem kontroli jakości, który gwarantuje podane wartości i identyfikowalność. Oferujemy dogodne rozmiary opakowań, od jednorazowych saszetek 20 ml po 20-litrowe kubitainery. Nasze różnorodne opakowania buforów pH 4, 7 i 10 są oferowane zarówno w saszetkach 20 ml, jak i wygodnych butelkach 500 ml.
Cechy i korzyści
  • Wysokiej jakości bufory Mettler-Toledo Rainbow I do dokładnej kalibracji i konserwacji czujników.
  • Opakowania o małej objętości (saszetki jednorazowego użytku) gwarantują świeżość roztworów i łatwość użycia.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)