MT51302080
Bufor Mettler-Toledo Rainbow II
pH 4.01/7.00/10.01
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302080
opakowanie
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/10.01
Opis ogólny
Bufory Mettler-Toledo Rainbow II zapewniają świeży i wysterylizowany roztwór do każdej kalibracji. Są one dostępne w postaci jednorazowych saszetek do skutecznej kalibracji w kontrolowanych warunkach. Konstrukcja pudełka pozwala na pobranie jednej saszetki na raz, jedną ręką i z łatwością. Zawiera saszetki na 10 kalibracji.
Cechy i korzyści
- Minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia
- Okrągły i duży otwór saszetki umożliwia łatwiejsze wkładanie czujnika
- Kalibracja jest szybkim i prostym zadaniem
- Dozowanie saszetek bez wysiłku
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)