Key Documents
MT51302068
Mettler-Toledo Rainbow I buffer
pH 4.01/7.00/9.21
Synonim(y):
liquid pH buffer
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
sterylność
non-sterile
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51302068
opakowanie
pkg of (3 packs 10 x 20 mL sachets)
pH
4.01/7.00/9.21
Opis ogólny
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)