MT51350002
Mettler-Toledo technical buffer
pH 2, volume 250 mL
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350002
pojemność
250 mL
pH
2
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Wysokiej jakości bufory Mettler-Toledo Rainbow I do dokładnej kalibracji i konserwacji czujników.
- Opakowania o małej objętości (saszetki jednorazowego użytku) gwarantują świeżość roztworów i łatwość użycia.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)