Kluczowe dokumenty
MT51350034
Mettler-Toledo certified buffer
pH 7, volume 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
sterylność
non-sterile
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51350034
pojemność
250 mL
pH
7
Opis ogólny
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1