Kluczowe dokumenty
M9138
L-(−)-Malic acid disodium salt
≥95% (titration)
Synonim(y):
L-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (titration)
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Na].O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m0../s1
Klucz InChI
WPUMTJGUQUYPIV-JIZZDEOASA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)