Kluczowe dokumenty
M31503
α-Methylbenzyl cyanide
96%
Synonim(y):
α-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5106 (lit.)
gęstość
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,1H3
Klucz InChI
NVAOLENBKNECGF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?