Merck
145610
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzonitrile
95%
Synonim(y):
α-Bromo-m-tolunitrile, 3-Cyanobenzyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2C6H4CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.04
Beilstein:
742356
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
mp
93-96 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
BrCc1cccc(c1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5H2
Klucz InChI
CVKOOKPNCVYHNY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(bromometylo)benzonitryl ulega reakcji krzyżowego sprzęgania Suzuki z bis(pinacolato)diboronem.
Zastosowanie
3-(bromometylo)benzonitryl został użyty do syntezy 3-(bromometylo)benzaldehydu.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lydia C Gilday et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(23), 7092-7097 (2012-05-09)
Triazole and triazolium groups have been integrated into a zinc(II) metalloporphyrin-based structural framework to produce two porphyrin-cages for anion sensing applications. UV/visible spectroscopic titration investigations reveal both host systems exhibit strong anion binding affinities, with the positively-charged triazolium-porphyrin cage capable
Synthesis of benzylic boronates via palladium-catalyzed cross-coupling reaction of bis (pinacolato) diboron with benzylic halides.
Giroux A.
Tetrahedron Letters, 44(2), 233-235 (2003)