Merck
KN8973000008
Kontes® NMR tubes 10 mm diam., disposable grade
frequency 100 MHz, L 8 in.
Synonim(y):
897300-0008
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
flat bottom
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897300-0008
Parametry
100 MHz frequency
Długość
8 in.
probówka śr.
10 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Jednorazowe rurki z płaskim dnem o średnicy 10 mm są produkowane ze szkła borokrzemowego N-51A. Grubość ścianki tych rurek wynosi 0,015 cala.
Dostarczane bez zakrętek. Wszystkie probówki są dostarczane w opakowaniach po 50 sztuk.
Cechy i korzyści
  • Wykonane ze szkła borokrzemowego 5.1
  • Nasadki nie wchodzą w skład zestawu
  • Średnica zewnętrzna 10 mm
  • Grubość ścianki 0,381 mm
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)