DWKW242833
Wheaton® Dropping Bottle
white bottle, capacity 7 mL
Synonim(y):
W242833
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
white bottle
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W242833
pojemność
7 mL
Zastosowanie
Zestawy okulistyczne, zestawy IVD, inne
Cechy i korzyści
- Butelka wykonana z naturalnego lub białego LDPE (polietylenu o niskiej gęstości).
- Biała butelka LDPE pomaga chronić próbki wrażliwe na światło UV
- Zakraplacze i końcówki sprzedawane oddzielnie
- Pakowane po 100 lub 1000 sztuk
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)