Kluczowe dokumenty
DWKFDF130A
Azlon Clear PMP Volumetric Flask with PPE Stopper
class A, tolerance, capacity 250 mL
Synonim(y):
FDF130A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
round clear PMP flask
Właściwości
class A tolerance
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Azlon FDF130A
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Do dokładnego przygotowywania roztworów, w przypadku których szklane alternatywy nie byłyby odpowiednie
Cechy i korzyści
Doskonała przejrzystość i kalibracja zgodnie z normą ISO 1042
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWKFDF130A-1EA |