Merck
JKA8004
Sigma-Aldrich
8arm-PEG10K
average MN 10,000, SH, hexaglycerol core, thiol reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)8
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
8arm-PEG10K-SH, hexaglycerol core, average Mn 10,000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
8arm PEG Thiol. Sieciuje w hydrożele. Selektywny dla grup tiolowych w łagodnych warunkach reakcji.
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nguyen, M.K., et al.
Biomaterials, 35(24) (2014)
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.