Merck
JKA3106
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Phosphate
Synonim(y):
Fosforan metoksypolietylenoglikolu, Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2CH2O)nCH2CH2OPO(OH)2
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
Nazwa produktu
mPEG5K-Phosphate, average Mn 5000
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Zastosowania mogą obejmować: biokoniugację, dostarczanie leków, hydrożel PEG, sieciowanie i funkcjonalizację powierzchni.
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)