Merck
JKA12003
Sigma-Aldrich
HO-PEG12-Propionic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2CH2O)12CH2CH2COOH
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Postać
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)