Key Documents
JKA10019
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Maleimide, tripentaerythritol core, thiol reactive
Synonim(y):
8arm-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Polecane produkty
product name
8arm-PEG20K-Maleimide, tripentaerythritol core, average Mn 20,000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
architektura polimerowa
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
temp. przechowywania
−20°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
The immune system protects the body from disease by resisting the invasion of foreign molecules into its cells, for example peptides and proteins are hydrolyzed by proteolytic enzymes; nucleic acids are hydrolyzed by nucleases; and most small molecules are eliminated in the liver and kidneys.