Merck
I5634
Sigma-Aldrich
4-(p-Iodophenyl)butyric acid
≥98%
Synonim(y):
4-Iodobenzenebutanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11IO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)CCCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
Klucz InChI
OGOMLUBUDYFIOG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Synthesis of meta- and paracyclophanes containing unsaturated amino acids
  • Intramolecular Friedel-Crafts reactions for synthesis of 1-tetralones
Involved in investigations of pharmacological activity pertaining to:
  • Apoptosis, proliferation, and histon deacetylase activity in human colorectal cancer cells
  • Portable albumin binders for extending the half-life of contrast agents
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)