Merck
I27503
Sigma-Aldrich
2-Isopropylbenzenethiol
technical grade, 90%
Synonim(y):
2-Isopropylthiophenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5579 (lit.)
tw
220 °C (lit.)
gęstość
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
Klucz InChI
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554)
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)