Kluczowe dokumenty
HAM60675-01
Universal dispensing valve, for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
right valve
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiały
PTFE/CTFE
aluminum housing
Właściwości
right valve
Parametry
0-100 psig pressure
10-100 °C temperature (50-212 °F)
dopasowywanie
1/4-28 thread
przydatność
suitable for (fits all Microlab 600 instruments)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Microlab 600 wykorzystuje uniwersalny zawór, który może obsługiwać pojedyncze dozowanie, podwójne dozowanie, rozcieńczanie i dozowanie ciągłe. Zawór ten działa we wszystkich urządzeniach Microlab 600. Zawór ma aluminiową obudowę z obrotowym korkiem wykonanym z PTFE. Strzykawki podłącza się do gwintowanego portu 5/16-32.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)