Kluczowe dokumenty
HR5-CL11
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human cervix
opakowanie
tube of 5 μg 95091411-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95091411-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial-like
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak szyjki macicy, pochodna HeLa, transformowany
Opis linii komórkowej
Komórki HR5-CL11 uzyskano po transfekcji komórek HeLa plazmidami kodującymi transaktywator transkrypcyjny i przenoszącymi oporność na G418 i higromycynę. Ten kontrolowany tetracykliną transaktywator (fuzja represora tet i domeny aktywującej transkrypcję VP16 wirusa opryszczki pospolitej) może stymulować ekspresję genu reporterowego do 100 000 razy. Następnie komórki te zostały stabilnie transfekowane jednostką reporterową lucyferazy. Ekspresja lucyferazy w komórkach HR5-CL11 jest silnie stymulowana przez doksycyklinę.
Zastosowanie
Badania ekspresji i aktywacji genów
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:5 do 1:20, tj. wysiewać przy 2x1 000 do 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)