Merck
H40009
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-2-methylbutyric acid
98%
Synonim(y):
Kwas (±)-2-hydroksy-2-metylobutanowy, Kwas (±)-2-hydroksy-2-metylomasłowy, Kwas (±)-α-hydroksy-α-metylomasłowy, Kwas 2-hydroksy-2-metylobutanowy, Kwas 2-metylo-2-hydroksymasłowy, Kwas α-hydroksy-α-metylomasłowy
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C(CH3)(OH)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
73-75 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-5(2,8)4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Klucz InChI
MBIQENSCDNJOIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-hydroksy-2-metylomasłowy może być stosowany jako:
  • Środek kompleksujący w nowym układzie elektrolitycznym, mającym zastosowanie w izotachoforetycznej separacji lantanowców.
  • Surogat aldehydu do otrzymywania pochodnych pirolo[1,2-a]chinoksaliny w reakcji z 2-(1H-pirol-1-ylo)aniliną.
  • Materiał wyjściowy do syntezy odczynnika Cr(V) o nazwie bis(2-hydroksy-2-metylomaślan)oksochromian(V) sodu (nr kat. Aldrich ALD00006) mający zastosowanie w całkowitej syntezie (-)-taksujunnaniny D.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Separation and analysis of lanthanides by isotachophoresis coupled with inductively coupled plasma mass spectrometry
Vio L, et al.
Talanta, 99, 586-593 (2012)
Two-phase synthesis of (−)-taxuyunnanine D
Wilde NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(13), 4909-4912 (2014)
Florence Guéguen et al.
Talanta, 162, 278-284 (2016-11-14)
The high-precision isotopic characterization of actinides and fission products in nuclear samples is fundamental for various applications such as the management of spent nuclear fuel or the validation of neutronic calculation codes. However multi-elemental isotope ratio measurements by mass spectrometric
W Dekant et al.
Research report (Health Effects Institute), (102)(102), 29-71 (2001-08-16)
The biotransformation of methyl tert-butyl ether (MTBE), ethyl tert-butyl ether (ETBE), and tert-amyl methyl ether (TAME) was studied in humans and in rats after inhalation of 4 and 40 ppm of MTBE, ETBE, and TAME, respectively, for 4 hours, and
α-Hydroxy acid as an aldehyde surrogate: metal-free synthesis of pyrrolo [1, 2-a] quinoxalines, quinazolinones, and other N-heterocycles via decarboxylative oxidative annulation reaction
Viji M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(61), 37202-37208 (2020)