Kluczowe dokumenty
323594
α-Hydroxyisobutyric acid
99%
Synonim(y):
alpha-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-Methyllactic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
84 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H,5,6)
Klucz InChI
BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- A chelating agent to improve the separation of lanthanides and actinides by liquid chromatography.
- In the synthesis of room temperature–stabilized, pure, nanocrystalline β-NiMoO4.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?