Kluczowe dokumenty
H0751
Homogentisic acid
crystalline
Synonim(y):
2,5-Dihydroxyphenylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
Formularz
crystalline
kolor
off-white to tan
mp
150-152 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Klucz InChI
IGMNYECMUMZDDF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Inborn errors of metabolism are caused by changes in specific enzymatic reactions and hundreds of different such alterations, which affect about 1 of every 5000 newborns, have been characterized.