Key Documents
114286
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
98%
Synonim(y):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
solid
mp
219-220 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 50 mg/mL
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ketone
ciąg SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
Klucz InChI
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
<li><strong>Identification of serum biomarkers of ischemic stroke:</strong>4-Hydroxyphenylpyruvic acid is used as a potential diagnostic biomarker in the study to distinguish hypertensive ischemic stroke (IS) patients from both healthy individuals and those with hypertension (Zhao et al., 2023).</li>
</ul>
Uwaga dotycząca przygotowania
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?