Kluczowe dokumenty
GF99421162
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 4.0 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 500 mm, wall thickness 0.55 mm
Synonim(y):
FF217401
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 994-211-62
Długość
500 mm
śr. zewn.
4.0 mm
grubość ścianki
0.55 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)