Kluczowe dokumenty
GF99183471
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 38 mm, L 50 mm, natural
Synonim(y):
ME317938
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 991-834-71
Długość
50 mm
Średnica
38 mm
kolor
natural
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)