Merck
GF98152601
Boron
powder, weight 20 g, mean particle size (fsss) 1 micron, purity 92.1%
Synonim(y):
B 006020
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
92.1%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 981-526-01
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
masa
20 g
średnia wielkość cząstek
1 μm (FSSR)
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)