Merck
GF13726920
Boron
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 98.%
Synonim(y):
B 006012
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
B
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
10.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141907
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 137-269-20
rezystywność
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
gęstość
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[B]
InChI
1S/B
Klucz InChI
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)