Key Documents
GF89551389
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonim(y):
AG060250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 895-513-89
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)