Kluczowe dokumenty
GF98104282
Aluminum
foil, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL000490
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 981-042-82
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.05 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98104282-10EA | 4061821030467 |
GF98104282-2EA | 4061821030498 |
GF98104282-1EA | 4061821030474 |
GF98104282-20EA | 4061821030481 |
GF98104282-5EA | 4061821030504 |