Kluczowe dokumenty
SYNF439500
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
500 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware F439500, 3-neck round flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
Połączenie
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F439500
pojemność
500 mL
500 mL
Opis ogólny
Round bottom with joints. Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)