GF97826620
Polyimide
(PI), laminate, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, polymer thickness 0.05mm
Synonim(y):
IM301536
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
opis
Backing Material: 0.035mm Copper
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 978-266-20
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.1 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97826620-1EA | 4061825050782 |
GF97826620-5EA | 4061825050805 |
GF97826620-10EA | 4061825050775 |
GF97826620-2EA | 4061825050799 |