GF94170438
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
100g lump, 10mm max. lump size
Synonim(y):
AJ186100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 941-704-38
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF94170438-1EA | 4061825413143 |