Kluczowe dokumenty
GF29081572
Silver
insulated wire, 20m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.015mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Synonim(y):
Silver, AG005845
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 290-815-72
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr. × grubość
20 m × 0.125 mm × 0.015 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)