Key Documents
GF11606284
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 100 mm, size 300 × 300 mm, cell size 6.35 mm
Synonim(y):
AB112800
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
honeycomb
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 116-062-84
rozmiar komórki
6.35 mm
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
100 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)