Key Documents
GF93848260
Palladium
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Synonim(y):
Palladium, PD000310
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 938-482-60
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)