GF06612847
Palladium
foil, 0.1m coil, thickness 0.1mm, coil width 2mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Palladium, PD000276
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 066-128-47
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość × szer.
0.1 m × 0.1 mm × 2 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N